Dokumente
8.08270
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphin
for synthesis
Synonym(e):
Triphenylphosphin, Phosphortriphenyl
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
EG-Index-Nummer:
210-036-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.0000012 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
425 °C
Wirksamkeit
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
bp
377 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
78.5-81.5 °C
Übergangstemp.
flash point 182 °C
Löslichkeit
<0.0001 g/L
Dichte
1.194 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
500‑600 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 79 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 82 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
356.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
180 °C - closed cup