Fortfahren mit
95321
Wasserstoffperoxid -Lösung
greener alternative
≥30%, for trace analysis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 68.00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 234.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
Assay:
≥30% (titration)
Concentration:
≥30%
Form:
solution
CHF 68.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
≥30% (titration)
form
solution
shelf life
~4 yr
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
≥30%
impurities
≤2 mg/kg total nitrogen (N)
solubility
water: soluble
density
1.11 g/mL at 20 °C
anion traces
bromide (Br-): ≤0.05 mg/kg, chloride (Cl-): ≤0.05 mg/kg, fluoride (F-): ≤1 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤0.5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤0.1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
SMILES string
OO
cation traces
Ag: ≤0.5 μg/kg, Al: ≤1 μg/kg, As: ≤1 μg/kg, Au: ≤1 μg/kg, B: ≤1 μg/kg, Ba: ≤0.5 μg/kg, Be: ≤0.5 μg/kg, Bi: ≤0.5 μg/kg, Ca: ≤10 μg/kg, Cd: ≤0.5 μg/kg, Co: ≤0.5 μg/kg, Cr: ≤0.5 μg/kg, Cs: ≤0.5 μg/kg, Cu: ≤0.5 μg/kg, Fe: ≤5 μg/kg, Ga: ≤0.5 μg/kg, Ge: ≤0.5 μg/kg, Hg: ≤1 μg/kg, In: ≤0.5 μg/kg, Ir: ≤0.5 μg/kg, K: ≤5 μg/kg, Li: ≤0.5 μg/kg, Mg: ≤1 μg/kg, Mn: ≤0.5 μg/kg, Mo: ≤0.5 μg/kg, Na: ≤5 μg/kg, Ni: ≤0.5 μg/kg, Os: ≤0.5 μg/kg, Pb: ≤0.5 μg/kg, Pd: ≤0.5 μg/kg, Pt: ≤0.5 μg/kg, Rb: ≤0.5 μg/kg, Rh: ≤0.5 μg/kg, Ru: ≤0.5 μg/kg, Sb: ≤0.5 μg/kg, Se: ≤1 μg/kg, Sn: ≤0.5 μg/kg, Sr: ≤0.5 μg/kg, Ti: ≤1 μg/kg, Tl: ≤0.5 μg/kg, U: ≤0.5 μg/kg, V: ≤0.5 μg/kg, Zn: ≤1 μg/kg, Zr: ≤0.5 μg/kg
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
Wasserstoffperoxidlösung diente als Reagens für den chemischen Aufschluss von Blut, Urin, Stuhl und Organen verschiedener Tiere bei induktiv gekoppelter Plasmamassenspektrometrie (ICP-MS) zur Analyse von Mangan, das als stabile endogene elementare Markierung zur Quantifizierung von dextranbeschichteten Graphenoxid-Nanoplättchen(GNP-Dex)-Konzentrationen in Blut, Urin und Stuhl sowie in Bioverteilungsstudien genutzt wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
18304H1009516813
concentration
≥30%
concentration
-
concentration
30 % (w/w) in H2O
concentration
50 wt. % in H2O
assay
≥30% (titration)
assay
34.5-36.5%
assay
29.0-32.0% (titration)
assay
48-52% H2O2 basis (by KMnO4, titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solution
form
-
form
liquid
form
-
solubility
water: soluble
solubility
diethyl ether: soluble, petroleum ether: insoluble, water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble at 20 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasserstoffperoxid -Lösung
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the concentration of this hydrogen peroxide solution?
    1 answer
    1. This product has an assay of ≥30%, meaning the solution contains at least 30 grams of hydrogen peroxide in every 100 grams of the total solution. In other words, the concentration of the Hydrogen Peroxide Solution (95321) is ≥30% (w/w) H2O2. The exact purity is listed on the lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/95321#product-documentation
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does the product contain any stabilizers?
    1 answer
    1. This product does not contain a stabilizer.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Is the product's percent concentration in w/w or w/v?
    1 answer
    1. The concentration of this product is in w/w.
      Helpful?
  6. How long should I expect this product to remain stable?
    1 answer
    1. This product has an approximate shelf life of 4 years.
      Please refer to the sample COA for this information: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/95321-BULKBCCK7362.pdf