1.07298
Hydrogen peroxide solution
30%, Suprapur®
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid -Lösung, Perhydrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Wasserstoffperoxid 30 %, Suprapur®
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Dampfdruck
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Form
liquid
Konzentration
30%
pH-Wert
2-4 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-26 °C
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Versatile Platinum Nanoparticles-Decorated Phage Nanozyme Integrating Recognition, Bacteriolysis, and Catalysis Capabilities for On-Site Detection of Foodborne Pathogenic Strains Vitality Based on Bioluminescence/Pressure Dual-Mode Bioassay: In dieser innovativen Studie wird 30%iges Wasserstoffperoxid als kritische Komponente bei der Entwicklung eines Phagen-Nanozyms verwendet. Diese Anwendung ist für den schnellen Vor-Ort-Nachweis pathogener Bakterien bei Tests zur Lebensmittelsicherheit hilfreich und zeigt die Rolle von Wasserstoffperoxid bei der Verbesserung der Überwachung der öffentlichen Gesundheit (You et al., 2024).
- Integrated physiological, transcriptomic and metabolomic analyses provide insights into phosphorus-mediated cadmium detoxification in Salix caprea roots: In dieser umweltwissenschaftlichen Studie wird Wasserstoffperoxid zur Untersuchung von Stressreaktionen bei Pflanzen verwendet, was ein umfassendes Verständnis seines Nutzens für die pflanzenphysiologische Forschung und potenzielle Auswirkungen auf die Verbesserung von Phytosanierungstechnologien bietet (Li et al., 2024).
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Freie Säure (als H₂SO₄): ≤ 30 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 3 ppm
Chlorid (Cl): ≤ 300 ppb
Nitrat (NO₃): ≤ 500 ppb
Phosphat (PO₄): ≤ 100 ppb
Sulfat (SO₄): ≤ 100 ppb
Ag (Silber): ≤ 0,5 ppb
Al (Aluminium): ≤ 1,0 ppb
As (Arsen): ≤ 1,0 ppb
Au (Gold): ≤ 0,5 ppb
B (Bor): ≤ 0,5 ppb
Ba (Barium): ≤ 0,5 ppb
Be (Beryllium): ≤ 0,5 ppb
Bi (Bismuth): ≤ 0,5 ppb
Ca (Calcium): ≤ 5 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 0,5 ppb
Co (Cobalt): ≤ 0,5 ppb
Cr (Chrom): ≤ 0,5 ppb
Cu (Kupfer): ≤ 0,5 ppb
Fe (Eisen): ≤ 1,0 ppb
Ga (Gallium): ≤ 0,5 ppb
Ge (Germanium): ≤ 0,5 ppb
Hg (Quecksilber): ≤ 1 ppb
In (Indium): ≤ 0,5 ppb
K (Kalium): ≤ 1,0 ppb
Li (Lithium): ≤ 0,5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 1,0 ppb
Mn (Mangan): ≤ 0,5 ppb
Mo (Molybdän): ≤ 0,5 ppb
Na (Natrium): ≤ 1,0 ppb
Ni (Nickel): ≤ 0,5 ppb
Pb (Blei): ≤ 0,5 ppb
Pd (Palladium): ≤ 0,5 ppb
Pt (Platin): ≤ 0,5 ppb
Sb (Antimon): ≤ 0,5 ppb
Sn (Zinn): ≤ 0,5 ppb
Sr (Strontium): ≤ 0,5 ppb
Ti (Titan): ≤ 1 ppb
Tl (Thallium): ≤ 0,5 ppb
V (Vanadium): ≤ 0,5 ppb
Zn (Zink): ≤ 1,0 ppb
Zr (Zirkonium): ≤ 0,5 ppb
Die Chargenwerte unterliegen den in diesem Konzentrationsbereich
unvermeidlichen Schwankungen.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.