Wichtige Dokumente
449792
Erbium(III)-chlorid
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Erbium trichloride
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: erbium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp (Schmelzpunkt)
774 °C (lit.)
Dichte
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.