Dokumente
8.22048
Sigma-Aldrich
1-Dodecene
for synthesis
Synonym(e):
1-Dodecylen
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)9CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
EG-Index-Nummer:
203-968-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.193 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥94.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
226 °C
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.6-5.4 % (v/v)
kinematic viscosity
0.68 cSt(100 °C)
bp
213-216 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-35 °C
Übergangstemp.
flash point 77 °C
Dichte
0.76 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChIKey
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 94.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.759
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2