8.21073
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
Synonym(e):
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone, DDS, 4,4′-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
5.5-7.5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C
Löslichkeit
0.38 g/L
Schüttdichte
250‑350 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChIKey
MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 175 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 180 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable