405493
Poly(Bisphenol A-co-epichlorhydrin, mit Glycidyl endverkappt
average Mn ~377
Synonym(e):
Bisphenol A diglycidyl ether-bisphenol A copolymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Mol-Gew.
average Mn ~377
Brechungsindex
n20/D 1.573
Viskosität
100-150 poise(25 °C)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves