Merck
8.17001
SAFC
Polyethylenglykol
200, EMPROVE® ESSENTIAL, DAB 8, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), Polyglycol, Polyethylenoxid, Polyoxyethylen, PEG 200, PEG
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13111021
EG-Index-Nummer:
500-038-2
Agentur
DAB 8
NF
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
350 °C (DIN 51794)
Mol-Gew.
average Mn 200
pH-Wert
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
>150 °C
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C
Übergangstemp.
flash point 180 °C
Löslichkeit
soluble 70 g/L
Dichte
1.124 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solubility enhancement
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bei der Erforschung einer Formulierung ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich und es gilt spezifische Herausforderungen zu bewältigen, bevor ein Arzneimittel erfolgreich auf den Markt gebracht werden kann. Dazu gehören u. a. die Stabilität der Formulierung sowie Freisetzungskinetik und Einschränkungen der Bioverfügbarkeit. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Polyethylenglycol (PEG) ist ein vielseitiges Polymer, das in festen, halbfesten und flüssigen Formulierungen eingesetzt werden kann. Sein breites funktionelles Spektrum umfasst zum Beispiel die Verbesserung der Löslichkeit von API, die Funktion als Schmiermittel für Tablettenbeschichtungen, die Funktion als ein Trägerstoff und viele weitere. Unser umfassendes Portfolio von PEG umfasst verschiedene Polymergrößen mit verschiedenen Molekülmassen, um Ihren speziellen Anwendungen und Anforderungen zu entsprechen.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Verwandter Inhalt
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.