Dokumente
8.20775
Sigma-Aldrich
Methyl methanesulfonate
for synthesis
Synonym(e):
Methyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid methyl ester, MMS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
200-625-0
Dampfdruck
0.8 hPa ( 59 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
203 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
20 °C
Übergangstemp.
flash point 104 °C
Dichte
1.30 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
InChIKey
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.298 - 1.299
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.