Merck
M0880
Sigma-Aldrich
Ethylmethansulfonat
Ethyl methanesulfonate
liquid
Synonym(e):
Ethyl-mesylat, Ethyl-methansulfonat
Größe auswählen
1 G
CHF 45.20
5 G
CHF 90.40
10 G
CHF 145.00
25 G
CHF 245.00
100 G
CHF 841.00
CHF 45.20
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 45.20
5 G
CHF 90.40
10 G
CHF 145.00
25 G
CHF 245.00
100 G
CHF 841.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3SO3CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.16
Beilstein:
773969
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 45.20
Voraussichtliches Versanddatum23. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
85-86 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.206 g/mL at 20 °C
SMILES String
CCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethylmethansulfonat wurde für die Induzierung von Mutationen in embryonalen Mausfibroblasten[1], Hefe [2] humanen embryonalen Nierenzelllinien[3] und humanen Lymphozyten verwendet.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Ethylmethansulfonat ist ein DNA-ethylierender Wirkstoff mit mutagener Wirkung für Pflanzen und Tiere und ein Karzinogen in Säugetieren. Wurde als alkylierendes Wirkstoffmodell in Untersuchungen des DNA-Reparaturprozesses verwendet[5] EMS induziert Basissubstitutionen von Guanin-Cytosin (G/C) zu Adenin-Thymin (A/T). EMS generiert auch Punktmutationen und einzelne Nukleotidpolymorphismen in Genomen.[6] EMS ist ein potentielles chemisches Mutagen und wird für die Induzierung der Mutation in Reis, Weizen und Arabidopsis thaliana verwendet.[7]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F
Flammpunkt (°C)
100 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Jinzhu Li et al.
Genes, 11(11) (2020-10-30)
Lateral root development is a complex process regulated by numerous factors. An important role for sugar in lateral root development has been known for a while, but the underlying molecular basis still remains unclear. In this study, we first showed
Novel wine yeast with ARO4 and TYR1 mutations that overproduce `floral?aroma compounds 2-phenylethanol and 2-phenylethyl acetate
Cordente AG, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 1-12 (2018)
Genotoxicity Effect of Ethyl Methanesulfonate on Root Tip Cells of Chilli (Capsicum annuum L.)
Devi AS and Mullainathan L
World Journal of Agricultural Sciences, 7(4), 368-374 (2011)
Kade M Power et al.
PLoS genetics, 16(10), e1009052-e1009052 (2020-10-17)
Ciliary microtubules are subject to post-translational modifications that act as a "Tubulin Code" to regulate motor traffic, binding proteins and stability. In humans, loss of CCP1, a cytosolic carboxypeptidase and tubulin deglutamylating enzyme, causes infantile-onset neurodegeneration. In C. elegans, mutations
Kamel El Omari et al.
Nature communications, 10(1), 846-846 (2019-02-21)
Lipid membrane fusion is an essential function in many biological processes. Detailed mechanisms of membrane fusion and the protein structures involved have been mainly studied in eukaryotic systems, whereas very little is known about membrane fusion in prokaryotes. Haloarchaeal pleomorphic
Artikel
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Questions
1–10 of 13 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does opening a bottle of EMS and thus exposing it to the air accelerates its decomposition? How much time after the first opening can we assume same efficiency? The bottle we got did have a screw cap but no plastic plug. Is that ok?
    1 answer
    1. This product is packaged under argon in an amber glass bottle with a screw cap. This is the standard packaging for this item. The item is indicated as being moisture sensitive and care should be taken to prevent exposure to air to prevent hydrolysis. There is no specific stability study to determine a decomposition timeline, but water from the humidity from air could lead to hydrolysis. Therefore, it is recommended to store the reagent under a dried inert gas such as argon as directed in section 7.2 of the SDS.
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/m0880?userType=anonymous
      Helpful?
  4. How mM have the EMS solution (5G)?
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid and has not been diluted in a solvent. This material has a density of 1.206 g/mL and a molecular weight of 124.16 g/mol, with a calculated molarity of 9.71 M. The concentration may be determined as follows:
      M = 1.206 g/mL/124.16 g/mol *1000 = 9.71M
      Helpful?
  5. Is it suitable to store item M0880, Ethyl methanesulfonate, at 4°C?
    1 answer
    1. The recommended storage condition for item M0880, Ethyl methanesulfonate, is at ambient temperature (>5°C).
      Helpful?
  6. The bottle has 10g of EMS. How much volume of EMS is present in the bottle? How to make a stock concentration and what are the suggested working concentrations?
    1 answer
    1. Volume =Mass/Density = 10g/1.206 g/ml = 8.29 ml. This product is over-filled up to 5%, so the volume and mass will not necessarily be the exact volume calculated.
      Further, EMS is miscible in chloroform (200 mg/ml). EMS can be diluted to a concentration of 1% in water or serum-free medium and then added to a culture at a final concentration in the range of 200-300 mg/ml:
      https://b2b.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/830/111/m0880pis.pdf
      Helpful?
  7. Can I make the stock solution 1% in chloroform as the data sheet mentions that the EMS is immiscible in chloroform?
    1 answer
    1. Yes, this product may be prepared as a 1% solution. The 1% solution would be the equivalent of 1g/100mL or 10mg/mL This product is miscible in chloroform at 200 mg/ml. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/830/111/m0880pis.pdf
      Helpful?
  8. I am using M0880, what should be its dissolving solution, like simply double distilled water or other, for preparing various percentage solution of EMS?
    1 answer
    1. As per the product datasheet, a 1% EMS stock solution can be prepared by diluting in water, serum-free medium, or buffer. The typical working concentration is 200-300 ug/mL. This product is not sterile. Stock solutions should be filter sterilized prior to adding to cultures. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/830/111/m0880pis.pdf
      Helpful?
  9. How does Product M0880, Ethyl methanesulfonate (EMS), compare to Product 64292, which is the same chemical?
    1 answer
    1. Product No. 64292 is tested for purity by a titration assay. Although M0880 is likely to be of similar quality, there is no purity assay performed on it.
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
1–10 of 13 Questions  
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    DMSO solution to dissolve EMS
    I am planing to use EMS M0880 for mutagenesis of plant seeds. can I use EMS mixuture with DMSO to prepare a final volume of 1 liter?
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      We have not tested M0880 for its solubility in DMSO, this would need to be tested in your lab. It is water soluble and can be diluted to a concentration of 1% in water.
      We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.