Wichtige Dokumente
8.18816
Sigma-Aldrich
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane
for synthesis
Synonym(e):
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane, CPTMO
Größe auswählen
250 ML
CHF 104.00
CHF 104.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 104.00
About This Item
Lineare Formel:
Cl(CH2)3Si(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
219-787-9
NACRES:
NA.22
CHF 104.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
220 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
3062 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
5.5-44 % (v/v)
bp
195-197 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C
Übergangstemp.
flash point 78 °C
Dichte
1.082 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Si](OC)(OC)(OC)CCCCl
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.085
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71.7 °C - closed cup