Wichtige Dokumente
8.18431
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
for synthesis
Synonym(e):
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, Ethylene glycol mono(2-aminoethyl) ether
Größe auswählen
100 ML
CHF 54.80
500 ML
CHF 71.70
CHF 54.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 54.80
500 ML
CHF 71.70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
213-195-4
NACRES:
NA.22
CHF 54.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
370 °C
Wirksamkeit
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.0-15.5 % (v/v)
pH-Wert
10.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
218-224 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-11 °C
Übergangstemp.
flash point 127 °C
Dichte
1.06 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NCCOCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
InChIKey
GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.054 - 1.055
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F
Flammpunkt (°C)
127 °C