8.18132
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
for synthesis
Synonym(e):
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
14 hPa ( 39 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
290 °C
Wirksamkeit
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
-59 °C
Übergangstemp.
flash point 37 °C
Löslichkeit
25.9 g/L
Dichte
0.83 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1C(CCCC1(C)C)(C)C
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.834
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
98.6 °F
Flammpunkt (°C)
37 °C