Wichtige Dokumente
8.16012
Sigma-Aldrich
(2S,3R)-(-)-Threonine
for synthesis
Synonym(e):
Thr
Größe auswählen
25 G
CHF 64.70
100 G
CHF 204.00
CHF 64.70
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 64.70
100 G
CHF 204.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
200-774-1
NACRES:
NA.22
CHF 64.70
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
265-270 °C
Löslichkeit
90 g/L
Schüttdichte
370 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H3]C(C(O)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=6 in Wasser): -29.0 - -27.5 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable