Merck
20644
Sigma-Aldrich
O-tert.-Butyl-L-threonin
≥98.0% (T)
Größe auswählen
5 G
CHF 93.20
CHF 93.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 93.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
Beilstein:
2206127
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 93.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (T)
Optische Aktivität
[α]20/D −43±2°, c = 1% in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-5(6(9)7(10)11)12-8(2,3)4/h5-6H,9H2,1-4H3,(H,10,11)/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
NMJINEMBBQVPGY-RITPCOANSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sajjad Ahmad et al.
Drug design, development and therapy, 15, 1299-1313 (2021-04-02)
Organocatalytic asymmetric Michael addition is a strong approach for C-C bond formation. The objective of the study is to design molecules by exploiting the efficiency of Michael Adducts. We proceeded with the synthesis of Michael adducts by tailoring the substitution