Wichtige Dokumente
8.14444
Sigma-Aldrich
1-Octadecanethiol
for synthesis
Synonym(e):
1-Octadecanethiol, n-Octadecyl mercaptan, Stearyl mercaptan
Größe auswählen
10 G
CHF 27.50
50 G
CHF 42.00
250 G
CHF 185.00
8 KG
CHF 2’050.00
CHF 27.50
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 27.50
50 G
CHF 42.00
250 G
CHF 185.00
8 KG
CHF 2’050.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3-(CH2)16-CH2-SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352105
EG-Index-Nummer:
220-744-1
NACRES:
NA.22
CHF 27.50
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>200 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
366 °C
mp (Schmelzpunkt)
28-31 °C
Übergangstemp.
flash point 185 °C
Dichte
0.847 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
SCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChIKey
QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Selbstorganisierte 1-Octadecanethiol-Membran auf Pd/ZnO für einen selektiven flexiblen Wasserstoffsensor für Raumtemperatur: In dieser Studie wird die Verwendung von 1-Octadecanethiol bei der Entwicklung eines selektiven Wasserstoffsensors für Raumtemperatur untersucht. Dies belegt sein Potenzial zur Verbesserung der Sensorleistung (Pathak, Cho, 2021).
  • Verbesserung der Eigenschaften der GaAs-Oberfläche durch 1-Octadecanethiol-Passivierung: Der Artikel untersucht die Auswirkungen der 1-Octandecanthiol-Passivierung auf GaAs-Oberflächen und zeigt Verbesserungen der Oberflächeneigenschaften und mögliche Anwendungen in Halbleitertechnologien auf (Zhou et al., 2019).
  • Sputter-Synthese und optische Untersuchung von Octadecanethiol-geschützten fluoreszierenden Au-Nanopartikeln: In dieser Forschungsarbeit werden die optischen Eigenschaften von durch 1-Octadecanethiol geschützten Gold-Nanopartikeln untersucht und ihr Potenzial in verschiedenen optischen und elektronischen Anwendungen hervorgehoben (Ishida et al., 2015).
  • Kinetik der radikalischen Telomerisierung von Acrylsäure in Gegenwart von 1-Octadecanethiol: Die Studie konzentriert sich auf den Telomerisierungsprozess von Acrylsäure mit 1-Octadecanethiol und bietet Einblicke in die Polymerisationskinetik und Anwendungen in der Polymerwissenschaft (Mezhuev et al., 2018).
  • Bildung einer gemischten Monolage auf einer Goldoberfläche unter Verwendung von Fluorbenzolthiol und Alkanthiol: In diesem Artikel wird die Bildung von gemischten Monolagen unter Verwendung von 1-Octadecanethiol beschrieben, was für die Entwicklung fortschrittlicher Molekülverbänden auf Goldoberflächen von entscheidender Bedeutung sein könnte (Ikematsu et al., 2019).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Aussehen der Substanz (visuell): Trübheit
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 28 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 32 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff oder Flüssigkeit sowie als erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable