Wichtige Dokumente
8.02506
Sigma-Aldrich
(+)-Cinchonine
for resolution of racemates for synthesis
Synonym(e):
(+)-Cinchonine
Größe auswählen
25 G
CHF 70.80
100 G
CHF 195.00
CHF 70.80
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 70.80
100 G
CHF 195.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
204-234-6
NACRES:
NA.22
CHF 70.80
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
pH-Wert
9.0 (20 °C, 0.25 g/L in H2O, as aqueous solution)
mp (Schmelzpunkt)
258-264 °C
Löslichkeit
0.25 g/L
Schüttdichte
130 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N21[C@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@@H](O)c3c4c(ncc3)cccc4
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChIKey
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=0,5 in Methanol): +218.0 - +222.0 °
Identität (IR): entspricht
Enthält ca. 15 % Dihydrocinchinoin.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1