Merck
8.18318
Sigma-Aldrich
D(-)-N-Methylglucamin
for resolution of racemates for synthesis
Synonym(e):
N-Methyl-D-Glucamin, 1-Desoxy-1-methylaminosorbit, 1-Deoxy-1-(methylamin)-D-glucitol, Meglumin
Größe auswählen
250 G
CHF 58.40
CHF 58.40
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 58.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.21
Beilstein:
385906
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
228-506-9
NACRES:
NA.22
CHF 58.40
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Selbstzündungstemp.
~662 °F
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa (decomposes)
mp (Schmelzpunkt)
129-131.5 °C (lit.)
Löslichkeit
1000 g/L
Schüttdichte
300 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChIKey
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 128 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 131 °C
Spez. Drehung [α²0/D (c=10 in Wasser): -17.0 - -15.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable