Wichtige Dokumente
857270
(+)-Cinchonin
85%
Synonym(e):
Cinchonin -monohydrochlorid Dihydrat, NSC 6176
Qualitätsniveau
Assay
85%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]23/D +228°, c = 0.5 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
258-260 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
[H][C@@]12CCN(C[C@H]1C=C)[C@]([H])(C2)[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChIKey
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?