Dokumente
1.02693
Supelco
Celite® 545 Diatomaceous Earth
particle size 0.02-0.1 mm
Synonym(e):
Celite® 545
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101527
EG-Index-Nummer:
272-489-0
NACRES:
NB.21
product name
Celite® 545, particle size 0.02-0.1 mm
Qualitätsniveau
pH-Wert
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>450 °C
Dichte
2.36 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
300 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChIKey
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Glühverlust (600 °C): ≤ 0,5 %
Partikelgröße (< 0,1 mm): ≥ 60 %
Rechtliche Hinweise
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable