Dokumente
8.01663
Sigma-Aldrich
Bortrifluor-Methanol-Komplex
(20% solution in methanol) for synthesis
Synonym(e):
BF3 methanol
About This Item
UNSPSC-Code:
12352301
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
420 °C
Expl.-Gr.
5.5 % (v/v) Methanol)
Übergangstemp.
flash point 16 °C
Dichte
0.89 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Bortrifluor-Methanol-Komplex (BF-M) ist ein Lewis-Säure-Bortrifluorid zusammen mit Methanol. BF-M ist ein starker Säurekatalysator für die Veresterung von Fettsäuren. Bei der Deacetylierung von Acetaniliden wies der Komplex eine exzellente Entschützungsselektivität gegenüber Amino-Schutzgruppen auf.
Anwendung
Bortrifluor-Methanol-Komplex wird wie folgt verwendet:
  • Als Reagens für die Entschützung von N-Acetyl-Derivaten (acetylierte Amine von Farbstoffen vom Cyanin-Typ).
  • Als Ausgangsmaterial bei dem automatisierten Radiosynthese-Verfahren für [18F]Tetrafluorborat.
Hinweis zur Analyse
Gehalt BF3 (acidimetrisch): 14,0–16,0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,880–0,895
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
60.8 °F
Flammpunkt (°C)
16 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Boron trifluoride--methanol complex-mild and powerful reagent for deprotection of labile acetylated amines
Miltsov S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(11), 2301-2303 (2003)
Boron trifluoride--methanol complex. Mild and powerful reagent for deprotection of acetylated amines. Scope and selectivity
Miltsov S, et al.
Tetrahedron Letters, 57(6), 641-644 (2016)
High molar activity [18F] tetrafluoroborate synthesis for sodium iodide symporter imaging by PET
Soloviev D, et al.
EJNMMI radiopharmacy and chemistry, 7(1), 1-17 (2022)
Comparison of transesterification methods for production of biodiesel from vegetable oils and fats
Demirbas A
Energy Conversion and Management , 49(1), 125-130 (2008)