Wichtige Dokumente
8.01268
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzothiazole
for synthesis
Synonym(e):
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine
Größe auswählen
50 G
CHF 35.20
250 G
CHF 145.00
CHF 35.20
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 35.20
250 G
CHF 145.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
205-268-4
NACRES:
NA.22
CHF 35.20
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
127-130 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[s]1c2c(nc1N)cccc2
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChIKey
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 127 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 130 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable