Dokumente
8.00894
Sigma-Aldrich
N-Ethyldiisopropylamin
for synthesis
Synonym(e):
N-Ethyldiisopropylamin, N,N-Diisopropylethylamin
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
230-392-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
14 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
240 °C
Wirksamkeit
200-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.7-6.3 % (v/v)
pH-Wert
12.3 (20 °C in H2O, as an emulsion)
kinematic viscosity
0.88 cSt(20 °C)
bp
127 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 9.5 °C
Dichte
0.76 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChIKey
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,N-Diisopropylethylamin (DIPEA), auch als Hünig-Base ′bekannt, ist ein sterisch gehindertes Amin. Es ist eine nicht nukleophile Base, die häufig in Substitutionsreaktionen, Alkylierungen, Amidkupplungen usw. eingesetzt wird. DIPEA wird auch als eine Base in Pd-katalysierten Kreuzkupplungsreaktionen eingesetzt, die Heck-Kupplungs- und Sonogashira-Kupplungsreaktionen einschließen.
Anwendung
  • POSS-basierte, selbstorganisierte Hybridpolymer-Nanopartikel mit dualer Reizantwort: Beschreibt die Synthese von Hybridpolymer-Nanopartikeln unter Verwendung von N-Ethyldiisopropylamin im Assemblierungsprozess (Yang et al., 2022).
  • Magnetische Steuerung der Lebenszeit im Zustand der Ladungstrennung durch kovalente Anlagerung eines Platinkomplexes: In diesem Artikel wird die Verwendung von N-Ethyldiisopropylamin bei der Herstellung magnetisch kontrollierbarer Platinkomplexe beschrieben (Kozaki et al., 2021).
  • Hybrid-Blockcopolymere von Polyestern/Polycarbonaten und Polypeptiden, die über sequenzielle Ringöffnungspolymerisation in einem Gefäß synthetisiert werden: Erläutert die Einleitung der Polymerisation mit N-Ethyldiisopropylamin zur Bildung von Hybrid-Blockcopolymeren (Gradišar et al., 2018).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Flächen%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,755 - 0,758
Wasser (K. F.): ≤ 0,20 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.1 °F
Flammpunkt (°C)
9.5 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.