Wichtige Dokumente
8.00500
Sigma-Aldrich
Ethyl butyrate
for synthesis
Synonym(e):
Buttersäureethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-306-4
Dampfdruck
17 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
13000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5228 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
121 °C/972 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-98 °C
Übergangstemp.
flash point 26 °C
Dichte
0.87 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.879
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
78.8 °F
Flammpunkt (°C)
26 °C