8.00396
Hexacarbonylmolybdenum
for synthesis
Synonym(e):
Molybdäncarbonyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.13 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
147-152 °C (decomposition)
Dichte
1.96 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
InChIKey
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Cr(CO)₆): ≤ 1.0 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable