72158
BacMagic-2 Transfection Kit - Novagen
About This Item
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Not available for sale in Japan
Komponenten
- 0.5 µg : BacMagic-2 DNA
- 50 µl : Insect GeneJuice Transfection Reagent
- 2 x 1: mlSf9 Cells
- 1 L: BacVector Insect Cell Medium
- 2 µg : Transfection Control Plasmid
Warnhinweis
Lagerung und Haltbarkeit