Merck
71259
Sigma-Aldrich
Insect GeneJuice® Transfektionsreagenz
Proprietary liposome transfection reagent optimized for maximal transfection efficiency of Sf9 insect cells for baculovirus protein expression.
Synonym(e):
GeneJuice Transfection
About This Item
UNSPSC-Code:
41106502
NACRES:
NA.54
Qualitätsniveau
Form
suspension
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Methode(n)
transfection: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Insect GeneJuice<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Transfektionsreagenz ist eine proprietäre Liposomen-Formulierung, die für eine maximale Transfektionseffizienz von Sf9-Insektenzellen optimiert ist. Das Reagenz zeichnet sich durch eine äußerst geringe Toxizität für die Zellen aus und kann sowohl für transiente als auch für stabile Transfektionen in serumhaltigen oder serumfreien Medien sowie für die Co-Transfektion von Transferplasmiden mit linearisierter Virus-DNA zur Herstellung rekombinanter Baculoviren verwendet werden. Insect GeneJuice ist ideal für die Proteinexpression in großem Maße bei der Transfektion von Sf9-Insektenzellen in Suspensionskulturen, wenn die Vektoren pIEx<TMSYMBOL></TMSYMBOL> und pBiEx<TMSYMBOL></TMSYMBOL> verwendet werden, die den sehr frühen IE1-Promotor des Baculovirus enthalten.
  • Wenn Insect GeneJuice® in Verbindung mit der Sf9-Zelllinie verwendet wird, betragen die rohen relativen Lichteinheiten (RLE) der Renilla-Luciferase-Expression mit Plex 131,90 im Vergleich zu 75,726 bei Verwendung anderer Reagenzien mit Sf9, was einen 1,7-fachen Unterschied ausmacht.
  • Wenn Insect GeneJuice® in Verbindung mit der Sf9-Zelllinie verwendet wird, betragen die rohen relativen Lichteinheiten (RLE) der Renilla-Luciferase-Expression mit Plex 131,90 im Vergleich zu 11,952 bei Verwendung anderer Reagenzien mit High Five, was einen 11-fachen Unterschied ausmacht.
  • Wenn Insect GeneJuice® in Verbindung mit der Sf9-Zelllinie verwendet wird, betragen die rohen relativen Lichteinheiten (RLE) der Renilla-Luciferase-Expression mit Plex 131,90 im Vergleich zu 31,897 bei Verwendung von Insect GeneJuice mit High Five, was einen 4,1-fachen Unterschied ausmacht.
Das Insect GeneJuice Transfektionsreagenz wird als 2-mg/ml-Suspension in einem Puffer aus 20 mM MES, 150 mM NaCl, pH 6,2 geliefert. Ein ml reicht für 12 oder 125 Transfektionen in 10-ml-Suspensionskulturflaschen bzw. 35-mm-Platten.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
GeneJuice ist eine eingetragene Marke von EMD Biosciences, Inc., Madison, WI USA.
GENEJUICE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chigang Chen et al.
PloS one, 8(9), e73912-e73912 (2013-09-17)
Xanthine oxidoreductase (XOR) is a cytoplasmic molybdenum-containing oxidoreductase, catalyzing both endogenous purines and exogenous compounds. It is suggested that XOR in porcine hepatocytes catalyzes the N-oxide reduction of quinoxaline 1,4-di-N-oxides (QdNOs). To elucidate the molecular mechanism underlying this metabolism, the
Frauke Hussmann et al.
Scientific reports, 6, 20653-20653 (2016-02-13)
Alp14 is a TOG-family microtubule polymerase from S. pombe that tracks plus ends and accelerates their growth. To interrogate its mechanism, we reconstituted dynamically unstable single isoform S. pombe microtubules with full length Alp14/TOG and Alp7, the TACC-family binding partner
Ylva C Strandberg Lutzow et al.
BMC veterinary research, 4, 18-18 (2008-06-03)
Mastitis in dairy cattle results from infection of mammary tissue by a range of micro-organisms but principally coliform bacteria and Gram positive bacteria such as Staphylococcus aureus. The former species are often acquired by environmental contamination while S. aureus is
Kittikhun Wangkanont et al.
The Journal of biological chemistry, 291(11), 5596-5610 (2016-01-13)
Intelectins (X-type lectins), broadly distributed throughout chordates, have been implicated in innate immunity. Xenopus laevis embryonic epidermal lectin (XEEL), an intelectin secreted into environmental water by the X. laevis embryo, is postulated to function as a defense against microbes. XEEL
Margreet C Ridder et al.
Brain : a journal of neurology, 134(Pt 11), 3342-3354 (2011-10-19)
Megalencephalic leucoencephalopathy with subcortical cysts is a genetic brain disorder with onset in early childhood. Affected infants develop macrocephaly within the first year of life, after several years followed by slowly progressive, incapacitating cerebellar ataxia and spasticity. From early on