70045-M
pBAC4x-1 DNA - Novagen
Größe auswählen
CHF 333.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 333.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable