Merck
71456
Millipore
BugBuster® Master Mix
Synonym(e):
Zelllyse-Mastermix
Größe auswählen
100 ML
CHF 279.00
500 ML
CHF 838.00
CHF 279.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 279.00
500 ML
CHF 838.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106511
NACRES:
NA.32
CHF 279.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der BugBuster®-Master-Mix ermöglicht eine effiziente Proteinaufreinigung und andere verwandte Anwendungen. Er macht mechanische Methoden wie die French Press oder Ultraschallbehandlung überflüssig. Die beiden verfügbaren Packungsgrößen enthalten ausreichend Reagenzien für die Extraktion von Proteinen aus 20 Gramm oder 100 Gramm Zellpaste.
Anwendung
BugBuster®-Master-Mix wurde wie folgt verwendet:
  • zur Resuspendierung und Lyse der Zellpellets während der Proteinaufreinigung[1]
  • zur Extraktion von Proteinen für Immunblotting[2]
  • als bakterieller Lysepuffer zur Präparation von Einschlusskörpern[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Das BugBuster®-Proteinextraktionsreagenz wurde speziell entwickelt, um die Zellwand von E. coli sanft aufzubrechen und die Freisetzung löslicher Proteine zu ermöglichen. Diese einzigartige Formulierung verwendet eine Detergensmischung, die die Zellwand effektiv perforieren kann, ohne die löslichen Proteine zu denaturieren. Durch die Kombination von BugBuster-Reagenz, rLysozyme-Lösung und Benzonase-Nuklease steigert unser BugBuster-Master-Mix die Effizienz der Proteinextraktion und vereinfacht die nachfolgende Verarbeitung von Proteinextrakten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bietet eine praktische, schnelle und kostengünstige Lösung zur Freisetzung des exprimierten Zielproteins.
  • Mit dem Master Mix sind keine Verdünnungen oder separate Zugabeschritte erforderlich.
  • Effiziente Lyse von grampositiven und gramnegativen Bakterien
  • Maximale Rückgewinnung von aktivem löslichem Protein
  • Kann Zellwandperforation durchführen, ohne das lösliche Protein zu denaturieren
  • Nützlich bei der Herstellung von hochreinen Einschlusskörperchen
  • Kompatibel mit Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
RT-QuIC assays for prion disease detection and diagnostics
Orru CD, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 185-203 (2017)
Yong Y Peng et al.
Bioengineered, 5(6), 378-385 (2014-12-09)
The collagen like domain Scl2 from Streptococcus pyogenes has been proposed as a potential biomedical material. It is non-cytotoxic and non-immunogenic and can be prepared in good yield in fermentation. The Scl2 collagen domain is about a quarter of the
Daniel G Isom et al.
Proteins, 79(4), 1034-1047 (2011-03-10)
Protein thermodynamic stability is a fundamental physical characteristic that determines biological function. Furthermore, alteration of thermodynamic stability by macromolecular interactions or biochemical modifications is a powerful tool for assessing the relationship between protein structure, stability, and biological function. High-throughput approaches
Brian D Huang et al.
Nature communications, 13(1), 3901-3901 (2022-07-07)
Bacteroides species are prominent members of the human gut microbiota. The prevalence and stability of Bacteroides in humans make them ideal candidates to engineer as programmable living therapeutics. Here we report a biotic decision-making technology in a community of Bacteroides
Matthew Thomas Doyle et al.
Molecular cell, 81(9), 2000-2012 (2021-03-12)
The β-barrel assembly machine (BAM) integrates β-barrel proteins into the outer membrane (OM) of Gram-negative bacteria. An essential BAM subunit (BamA) catalyzes integration by promoting the formation of a hybrid-barrel intermediate state between its own β-barrel domain and that of
Artikel
Citation Spotlight: BugBuster® Protein Extraction Reagent for Efficient Protein Extraction from Bacterial Pathogens
Verwandter Inhalt
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
Eine Übersicht über Zelllyse- und Proteinextraktionsmethoden, in der verschiedene Techniken beschrieben werden, von der Solubilisierung mit Detergenzien bis hin zur mechanischen Homogenisierung, um den Anforderungen der Forschung gerecht zu werden.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.