C2978
CelLytic™ M
Cell Lysis Reagent, Suitable for Mammalian cell lysis and protein solubilization.
Synonym(e):
Whole-cell protein extraction solution
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Effizient: Um bis zu 50 % effizienter als Einfrier-/Auftau-, Ultraschall- und andere Produkte
- Nicht denaturierend: Behindert keine nachgelagerten Anwendungen wie die Immunpräzipitation, Kinase- und Phosphatase-Assays, Reportergen-Assays und Gel-Shift-Assays.
- Praktisch: Gebrauchsfertiges Reagenz erfordert kein Abschaben von Kulturplatten
- Schnell: Schnelle Zelllyse bei Raumtemperatur.
Menge
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.