Wichtige Dokumente
681641
Sigma-Aldrich
Wee1-Inhibitor II – CAS 622855-50-9 – Calbiochem
The Wee1 Inhibitor II, also referenced under CAS 622855-50-9, controls the biological activity of Wee1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Wee1-Inhibitor II – CAS 622855-50-9 – Calbiochem, 6-Butyl-4-(2-chlorphenyl)-9-hydroxypyrrol[3,4-c]carbazol-1,3-(2H,6H)-dion
Größe auswählen
1 MG
CHF 221.00
CHF 221.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 221.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H19ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 221.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
brown
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1c(cccc1)c2c3c(c4c([n](c5c4cc(cc5)O)CCCC)c2)[c]([nH][c]3=O)=O
InChI
1S/C24H19ClN2O3/c1-2-3-10-27-18-9-8-13(28)11-16(18)20-19(27)12-15(14-6-4-5-7-17(14)25)21-22(20)24(30)26-23(21)29/h4-9,11-12,28H,2-3,10H2,1H3,(H,26,29,30)
InChIKey
HLSZACLAFZWCCS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine Pyrrolo-Carbazol-Verbindung, die als potenter, auf die ATP-Bindungsstelle abzielender Inhibitor von Wee1 (IC50 = 59 nM) wirkt und eine etwa 590-fache Selektivität gegenüber der verwandten Checkpoint-Kinase Chk1 (IC50 = 35 µM) aufweist.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Wee1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 59 nM gegen Wee1
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Palmer, B.D., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 4896.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable