681640
Wee1-Inhibitor – CAS 622855-37-2 – Calbiochem
The Wee1 Inhibitor, also referenced under CAS 622855-37-2, controls the biological activity of Wee1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Wee1-Inhibitor – CAS 622855-37-2 – Calbiochem
Größe auswählen
CHF 192.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 192.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
11 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light orange
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Clc1c(cccc1)c2c3c(c4c([nH]c5c4cc(cc5)O)c2)[c]([nH][c]3=O)=O
InChI
1S/C20H11ClN2O3/c21-13-4-2-1-3-10(13)11-8-15-16(18-17(11)19(25)23-20(18)26)12-7-9(24)5-6-14(12)22-15/h1-8,22,24H,(H,23,25,26)
InChIKey
DPEXRCOBPACFOO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable