399275
Nω-Hydroxy-nor-L-Arginin, Diacetatsalz
A potent, selective, competitive, and high affinity inhibitor of arginase.
Synonym(e):
Nω-Hydroxy-nor-L-Arginin, Diacetatsalz
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (TLC)
Form
solid
Wirksamkeit
2 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein starker, selektiver, kompetitiver und hochaffiner Arginase-Inhibitor. Hemmt nachweislich Arginase aus Rattenleber (IC50 = 2 µ;M) und Mausmakrophagen (IC50 = 50 µ;M). Interagiert nachweislich spezifisch mit dem Mangan-Cluster der aktiven Stelle von Enzymen. Fungiert nicht als NOS-Substrat oder NOS-Inhibitor. Aus diesem Grund ist nor-NOHA möglicherweise ein nützliches Hilfsmittel, um die Interaktionen zwischen Arginase und NOS zu untersuchen.
Ein starker, selektiver, kompetitiver und hochaffiner Arginase-Inhibitor. Hemmt nachweislich Arginase aus Rattenleber (IC50 = 2 µ;M) und Mausmakrophagen (IC50 = 50 µ;M). Interagiert spezifisch mit dem Mangan-Cluster der aktiven Stelle von Enzymen. Fungiert nicht als NOS-Substrat oder NOS-Inhibitor. Aus diesem Grund ist es möglicherweise ein nützliches Hilfsmittel, um die Interaktionen zwischen Arginase und NOS zu untersuchen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Arginase aus Rattenleber
Arginase aus Rattenleber
Sekundärziel
Mausmakrophagen (IC₅;₀; = 50 µ;M)
Mausmakrophagen (IC₅;₀; = 50 µ;M)
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Gobert, A.P., et al. 2000. Infect. Immun. 68, 4653.
Meurs, H., et al. 2000. Br. J. Pharmacol. 130, 1793.
Moali, C., et al. 2000. Biochemistry 39, 8208.
Tenu, J.P. et al. 1999. Nitric Oxide 3, 427.
Moali, C., et al. 1998. Biochemistry 37, 10453.
Custot, J., et al. 1997. J. Am. Chem. Soc. 119, 4086.
Meurs, H., et al. 2000. Br. J. Pharmacol. 130, 1793.
Moali, C., et al. 2000. Biochemistry 39, 8208.
Tenu, J.P. et al. 1999. Nitric Oxide 3, 427.
Moali, C., et al. 1998. Biochemistry 37, 10453.
Custot, J., et al. 1997. J. Am. Chem. Soc. 119, 4086.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Investigative ophthalmology & visual science, 62(7), 3-3 (2021-06-02)
To investigate the effects of ex vivo-induced bone marrow myeloid-derived suppressor cells (BM-MDSCs) on allogeneic immune responses in corneal transplantation. Bone marrow cells from C57BL/6J (B6) mice were cultured with IL-6 and GM-CSF for four days. The ex vivo induction
Frontiers in immunology, 13, 828949-828949 (2022-06-21)
Decompensated cirrhosis patients are more prone to bacterial infections. Myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) expand in sepsis patients and disrupt immune cell functions. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) therapy helps in restoring immune cell functions and resolving infections. Its role in MDSC
Cell death & disease, 11(10), 921-921 (2020-10-29)
The immunological mechanisms underlying the clinical presentation of SARS-CoV-2 infection and those influencing the disease outcome remain to be defined. Myeloid-derived suppressor cells (MDSC) have been described to be highly increased during COVID-19, however, their role remains elusive. We performed
Cancer immunology research, 9(3), 309-323 (2020-12-29)
IL1β is a central mediator of inflammation. Secretion of IL1β typically requires proteolytic maturation by the inflammasome and formation of membrane pores by gasdermin D (GSDMD). Emerging evidence suggests an important role for IL1β in promoting cancer progression in patients