672112
Urokinase, menschlicher Urin
Synonym(e):
Urokinase, menschlicher Urin, uPA
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized solid
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥100,000 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: 1 Einheit = 1 CTA-Einheit = 0,7 Ploug-Einheiten. 1 kU = 1.000 Einheiten.
Native Urokinase aus menschlichem Urin. Ein thrombolytisches Mittel, das Plasminogen in Plasmin umwandelt. Eine Mischung aus Urokinase mit hohem Molekulargewicht (54 kDa) und niedrigem Molekulargewicht (33 kDa).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge eines Enzyms, die einem internationalen Standard entspricht, der mit der fibrinolytischen Methode von Johnson et al. getestet wurde.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 200 mM Mannitol, 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 0,1 % PEG, pH 7,5.
Angaben zur Herstellung
Aus Urin hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Rekonstituieren in destilliertem H₂O
Sonstige Hinweise
Bell, W.R. 1975. Semin. Thromb. Res.2, 1.
Johnson, A.J., et al. 1969. Thromb. Diath. Hämorrh. 21, 259.
Johnson, A.J., et al. 1969. Thromb. Diath. Hämorrh. 21, 259.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3