658395
AG 18
A broad-spectrum protein tyrosine kinase inhibitor.
Synonym(e):
AG 18, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)cinnamonitrile, Tyrphostin A23, RG-50810
Größe auswählen
CHF 76.70
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 76.70
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
acetic acid: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N#CC(=Cc1cc(c(cc1)O)O)C#N
InChI
1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
InChIKey
VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
epidermal growth factor receptor autophosphorylation
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Kapas, S., et al. 1995. Biochem. J. 305, 433.
Seger, R., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 28325.
Williams, J.A. 1994. Am. J. Physiol.267, G401.
Geissler, J.F., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 22255.
Levitzki, A. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 913.
Gazit, A., et al. 1989. J. Med. Chem. 32, 2344.
Lyall, R.M., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 14503.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable