Wichtige Dokumente
SML1845
Thapsigargin Ready Made Solution
≥98% (HPLC), 10 mM in DMSO
Synonym(e):
CHEBI:9516, CHEMBL96926, MFCD00083511, UNII-Z96BQ26RZD, Z96BQ26RZD, [(3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-acetyloxy-4-butanoyloxy-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-[(Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-2-oxo-4,5,6a,7,8,9b-hexahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl] octanoate
Biologische Quelle
(Thapsia garganica L seeds)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
DMSO solution
Konzentration
10 mM in DMSO
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@@H]2[C@]([C@H](C[C@@]([C@H]3[C@@H]([C@H](C(=C32)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)CCCCCCC)(OC(=O)C)C)OC(=O)CCC)([C@@](C1=O)(O)C)O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
InChIKey
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)