Merck
567706
Sigma-Aldrich
Sphingomyelin, Rinder-Rückenmark, CAS-Nr. 85187-10-6, Calbiochem
Contains primarily nervonic and stearic acids.
Synonym(e):
Sphingomyelin, Rinder-Rückenmark, CAS-Nr. 85187-10-6, Calbiochem, N-Acyl-sphingosin-1-phosphorylcholin
Größe auswählen
100 MG
CHF 215.00
CHF 215.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 215.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H83N2O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
731.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.77
CHF 215.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 8746
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
acetic acid: 5 mg/mL
chloroform: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)(OC[C@H](NC=O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)(OCC[N+](C)(C)C)O
InChI
1S/C24H49N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(28)23(25-22-27)21-32-33(29,30)31-20-19-26(2,3)4/h17-18,22-24,28H,5-16,19-21H2,1-4H3,(H-,25,27,29,30)/p+1/b18-17+/t23-,24+/m0/s1
InChIKey
LRYZPFWEZHSTHD-HEFFAWAOSA-O
Allgemeine Beschreibung
Enthält hauptsächlich Palmitin- und Stearinsäuren. Vorläufer von Ceramid-Botenstoffen durch die Wirkung der Sphingomyelinase.
Enthält hauptsächlich Stearinsäure und Nervonsäure. Erzeugt Ceramid, einen zweiten Botenstoff, durch die Wirkung der Sphingomyelinase. Zwitterionisch bei einem pH-Wert von 7,0.
Hinweis: Dieses Produkt darf nicht für die Behandlung von Tieren, In-vivo-Forschung oder in anderen Kontaktverfahren bei Viehbeständen verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Vorläufer von Ceramid-Botenstoffen durch die Wirkung der Sphingomyelinase.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Tonetti, M., et al. 1998. Biochimie 80, 923.
Naundorf, A. und Klaffke, W. 1996. Carbohydr. Res. 285, 141.
Slife, C.W., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 10371.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yun He et al.
Journal of biomedical optics, 25(10) (2020-10-30)
Mid-infrared (IR) imaging based on the vibrational transition of biomolecules provides good chemical-specific contrast in label-free imaging of biology tissues, making it a popular tool in both biomedical studies and clinical applications. However, the current technology typically requires thin and