Merck
567549
Millipore
Natriumphosphat, monobasisch, Monohydrat, molekularbiologische Qualität
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Synonym(e):
Natriumphosphat Monohydrat, Mononatrium-phosphat, Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
About This Item
Lineare Formel:
NaH2PO4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
pKa (20 °C)
7.21
Löslichkeit
water: 14 mg/mL
Kationenspuren
heavy metals: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Absorption
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
In Verbindung mit dibasischem Natriumphosphat (Bestell-Nr. 567550 oder 567547) bei der Herstellung von biologischen Puffern von Nutzen.
In Verbindung mit dibasischem Natriumphosphat (Bestell-Nr. 567550 bei der Herstellung von biologischen Puffern von Nutzen (Extinktion: ≤0,01 bei 260 nm und 280 mm).
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monaten haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable