538907
Prostaglandin F 2α
Major uterine luteolytic prostaglandin.
Synonym(e):
Prostaglandin F 2α
Beschreibung
Merck USA index - 14, 7878
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1C(C(C(C1)O)\C=C\C(O)CCCCC)C\C=C\CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
InChIKey
PXGPLTODNUVGFL-RTYMFESYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
A pulmonary vasoconstrictor
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Vincent, D.L., et al. 1986. Prostaglandins 31, 715.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable