Merck
529552
Millipore
Potassium chloride
Molecular Biology Grade
Synonym(e):
Kaliumchlorid, KCl
Größe auswählen
250 G
CHF 100.00
1 KG
CHF 150.00
CHF 100.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 100.00
1 KG
CHF 150.00
About This Item
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
CHF 100.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Kaliumchlorid, Molecular Biology Grade
Qualität
Molecular Biology
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 7621
Assay
≥99% (silver nitrate titration)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Fremdaktivität
DNases, proteases, RNases, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Der optimale pH-Wert beträgt 5,0–8,0.
Anwendung
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable