527450
Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16
≥90% (HPLC), solid, PKR inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
PKR-Inhibitor
Größe auswählen
CHF 301.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 301.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
PKR-Inhibitor, The PKR Inhibitor, also referenced under CAS 608512-97-6, controls the biological activity of PKR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange to orange-brown
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c2c(nc1)ccc3c2\C(=C\c4nc[nH]c4)\C(=O)N3
InChI
1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3-
InChIKey
VFBGXTUGODTSPK-BAQGIRSFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKR
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Jammi, N.V., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.308, 50.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable