527451
PKR-Inhibitor
InSolution, ≥90%
Synonym(e):
InSolution PKR-Inhibitor, Doppelsträngiger, RNA-aktivierter Protein-Kinase-Inhibitor I, Doppelsträngiger, RNA-abhängiger Protein-Kinase-Inhibitor I, EIF2AK2-Inhibitor I, C16
Größe auswählen
CHF 179.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 179.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[s]1c2c(nc1)ccc3c2\C(=C\c4nc[nH]c4)\C(=O)N3
InChI
1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3-
InChIKey
VFBGXTUGODTSPK-BAQGIRSFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKR
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Jammi, N.V., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.308, 50.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)