Fortfahren mit
SML2227
Emricasan
≥98% (HPLC), powder, pan-caspase inhibitor
Synonym(e):
IDN-6556, N-[2-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-oxoglycyl-N-[(1S)-1-(carboxymethyl)-2-oxo-3-(2,3,5,6-tetrafluorophenoxy)propyl]-L-Alaninamide, PF-03491390
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 127.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 630.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H27F4N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
569.50
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 127.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Emricasan, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)C1=C(NC(C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(COC2=C(F)C(F)=CC(F)=C2F)=O)=O)=O)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C26H27F4N3O7/c1-12(31-24(38)25(39)32-16-8-6-5-7-13(16)26(2,3)4)23(37)33-17(10-19(35)36)18(34)11-40-22-20(29)14(27)9-15(28)21(22)30/h5-9,12,17H,10-11H2,1-4H3,(H,31,38)(H,32,39)(H,33,37)(H,35,36)/t12-,17-/m0/s1
InChI key
SCVHJVCATBPIHN-SJCJKPOMSA-N
Biochem/physiol Actions
Antiapoptotic caspase inhibitor; Pan-Caspase Inhibitor
Emricasan is an antiapoptotic pan-caspase inhibitor. It has been in clinical trials for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) with advanced fibrosis (scarring) and cirrhosis. Emricasan has also been shown to protect infected astrocytes from ZIKV-induced cell death.
Emricasan, formerly known as IDN-6556, in combination with birinapan is used to treat acute myeloid leukemia (AML). This small molecule irreversible inhibitor is under clinical investigation to reduce hepatic injury and liver fibrosis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2754SML0607A2731
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)