189400
Aurintricarboxylic Acid
A cell-permeable polyanionic, polyaromatic compound used as a powerful inhibitor of cellular processes that are dependent on the formation of protein-nucleic acid complexes.
Synonym(e):
Aurintricarboxylic Acid, ATA
Größe auswählen
CHF 58.70
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 58.70
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - GU4790000
Assay
≥85% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
red
Löslichkeit
0.1 M NaOH: 35 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C22H16O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-10,19,24-25H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChIKey
UDPQMNAHKKTHHI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
DNA topoisomerase 2
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Benchokroun, Y., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 305.
Okada, N., and Koizumi, S. 1995. J. Biol. Chem.270, 16464.
Posner, A., et al. 1995. Biochem. Mol. Biol. Int. 36, 291.
Catchpoole, D.R., et al. 1994. Anticancer Res. 14, 853.
Csernansky, C.A., et al. 1994. J. Neurosci. Res. 38, 101.
Gagliardi, A.R., and Collins, D.C. 1994. Anticancer Res. 14, 475.
Gonzalez, R.G., et al. 1980. Biochemistry19, 4299.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable