505487
TEPP-46
≥98% (HPLC), solid, PKM2 activator, Calbiochem®
Synonym(e):
PKM2 Activator IV, TEPP-46, 6-((3-Aminophenyl)methyl)-4-methyl-2-methylsulfinylthieno[3,4]pyrrolo[1,3-d]pyridazin-5-one, Pyruvate Kinase M2 Activator IV, ML265, NCGC00186528, TEPP46, Pyruvate Kinase M2 Activator IV, ML265, NCGC00186528, TEPP46, 6-((3-Aminophenyl)methyl)-4-methyl-2-methylsulfinylthieno[3,4]pyrrolo[1,3-d]pyridazin-5-one
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
PKM2 Activator IV, TEPP-46,
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(C)c1[s]c2c([n](c3c2cn[n]([c]3=O)Cc4cc(ccc4)N)C)c1
InChI
1S/C17H16N4O2S2/c1-20-13-7-14(25(2)23)24-16(13)12-8-19-21(17(22)15(12)20)9-10-4-3-5-11(18)6-10/h3-8H,9,18H2,1-2H3
InChIKey
ZWKJWVSEDISQIS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKM2
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Jiang, J.K., et al. 2010. Bioorg. Med. Chem. Lett.20, 3387.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable