Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 88.30 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 287.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23N3O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC=CC(S(N2CCN(S(C3=CC=C(OCCO4)C4=C3)(=O)=O)CCC2)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C19H23N3O6S2/c20-15-3-1-4-16(13-15)29(23,24)21-7-2-8-22(10-9-21)30(25,26)17-5-6-18-19(14-17)28-12-11-27-18/h1,3-6,13-14H,2,7-12,20H2
InChI key
GMHIOMMKSMSRLY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DASA-58 is a potent and selective activator of cancer-specific pyruvate kinase isoform PKM2 (hPKM2 AC50 = 38 nM, Emax = 82%), but not PKM1, PKR or PKL, that stabilizes PKM2 tetrameric conformation by targeting a site distinct from that of fructose-1,6-bis-phosphate (FBP). DASA-58 exhibits good aqueous solubility (51.2 μg/mL), decreases cellular lactate production and suppresses cell proliferation selectively under hypoxic conditions (30 μM; H1299, 1% O2). When administered in mice, DASA-58 is reported to exhibit anti-thrombotic efficacy in vivo (40 mg/kg via iv).
Potent and selective activator of cancer-specific pyruvate kinase PKM2 in vitro and in vivo, but not PKM1, PKR or PKL.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description pkg of 100 mg, certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?