Merck
494128
Sigma-Aldrich
Ochratoxin A
≥97% (HPLC), powder, mycotoxin, Calbiochem
Synonym(e):
Ochratoxin A
Größe auswählen
1 MG
CHF 78.50
CHF 78.50
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 78.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18ClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 78.50
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Ochratoxin A, Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin that acts through mechanisms such as the inhibition of protein synthesis, and may also be mediated by organic anion transporters (OATs).
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c2c(c(c(c1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)O)C(=O)O[C@@H](C2)C
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
InChIKey
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Allgemeine Beschreibung
Ochratoxin A (OTA) ist ein Mykotoxin, das über Mechanismen wie die Hemmung der Proteinsynthese wirkt und möglicherweise auch durch organische Anionentransporter (OATs) vermittelt wird.
Warnhinweis
Toxizität: Hochtoxisch &; Karzinogen / Teratogen (I)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Anzai, N., et al. 2010. Toxins2, 1381.
Chopra, M., et al. 2010. Cell Biol. Toxicol.26, 239.
Luhe, A., et al. 2002. Tox. Sci.73, 315.
Dirheimer, G., et al. 1991. IARC Swci Publ.115, 171.
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable