Wichtige Dokumente
32411
Ochratoxin B -Lösung
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
~10 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1Cc2ccc(C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O)c(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C20H19NO6/c1-11-9-13-7-8-14(17(22)16(13)20(26)27-11)18(23)21-15(19(24)25)10-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11,15,22H,9-10H2,1H3,(H,21,23)(H,24,25)/t11-,15+/m1/s1
InChIKey
DAEYIVCTQUFNTM-ABAIWWIYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?