492018
NP-40-Alternative, PROTEIN GRADE® Detergens, 10%ige Lösung, steril gefiltert
A non-ionic surfactant useful for the isolation and purification of functional membrane protein complexes. This detergent has been purified to reduce levels of contaminating aldehydes, metals, peroxides, and salts.
Synonym(e):
Nonylphenylpolyethylenglykol
Beschreibung
RTECS - MD0905000
Form
solution
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤200 μM Aldehyde
≤200 μM peroxide
Farbe
clear colorless
Leitfähigkeit
≤50 μmho
CMC
50 - 300 μM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(CCOc1ccc(cc1)CCCCCCCCC)CCO
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
InChIKey
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3