Fortfahren mit
M1177
Myriocin
from Mycelia sterilia, ≥98% (HPLC), powder, immunosuppressant
Synonym(e):
(2S,3R,4R,6E)-2-Amino-3,4-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-14-oxo-6-eicosensäure, ISP-I, Thermozymocidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 148.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 322.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H39NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.54
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 148.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Myriocin aus Mycelia sterilia, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
methanol: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)CCCCCC\C=C\C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](N)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C21H39NO6/c1-2-3-4-10-13-17(24)14-11-8-6-5-7-9-12-15-18(25)19(26)21(22,16-23)20(27)28/h9,12,18-19,23,25-26H,2-8,10-11,13-16,22H2,1H3,(H,27,28)/b12-9+/t18-,19+,21+/m1/s1
InChI key
ZZIKIHCNFWXKDY-GNTQXERDSA-N
Application
Myriocin von Mycelia sterilia wurde in verschiedenen Studien als Inhibitor der Sphingolipid- oder Ceramid-Biosynthese eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Myriocin von Mycelia sterilia ist ein Pilzmetabolit mit stark immunsupprimierender Aktivität. Es hemmt Serin-Palmitoyltransferase bei pikomolaren Konzentrationen und blockiert so die Synthese von Ceramid, einem Vorläufer von Sphingomyelin und Glycosphingolipiden. Es stört die Substratanhaftung von Melanomzellen. Die These wurde aufgestellt, dass seine immunsupprimierenden Aktivitäten in der zytotoxischen T-Zelllinie CTTL-2 auf eine Induktion der Apoptose zurückzuführen ist.
Preparation Note
The material is readily and completely dissolved in 2 mg/ml methanol after heating at 55°C for several minutes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
476300SML1945C1017
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
off-white
color
white
color
white to beige
color
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)